54294-U
Carboxen® 572 for Tobacco Smoke
Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 ea
Szinonimák:
ORBO™ Rezorian Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Carboxen®
Minőségi szint
összetétel
Adsorbent Bed Wt:, 300 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
patron méret
3 mL
alkalmasság
suitable for (For sampling tobacco smoke)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Rotary and linear smoke machines
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
analitikai oszlop
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)