Fontos dokumentumok
51403-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L3
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH-tartomány
1-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)