Merck
50628-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
külső felület:
90 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
PFP (pentafluorophenyl) phase
pórusméret:
90 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express 5 μm F5 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the highly efficient Fused-Core® particle design. The bonded, endcapped, dimethylpentafluorophenyl-propylsilane stationary phase of Ascentis Express 5 μm F5 provides a stable, reversed-phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines. In addition to forming π-π and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. As a result of having both polar and non-polar character, F5 phases can show dual-mode retention behavior, sometimes producing a “U-shaped” retention as a function of acetonitrile content of the mobile phase, with retention increasing at both low and high concentrations of ACN (reversed-phase and HILIC retention modes). Ascentis Express 5 μm F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
szükséges, de nincs biztosítva
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Imran Ali et al.
Journal of separation science, 35(23), 3235-3249 (2012-11-28)
New generation columns, i.e. packed with superficially porous silica particles are available as trade names with following manufacturers: Halo, Ascentis Express, Proshell 120, Kinetex, Accucore, Sunshell, and Nucleoshell. These provide ultra-fast HPLC separations for a variety of compounds with moderate
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions