Fontos dokumentumok
47787
Supelco
EPA 552.2 Acids Calibration Mix
certified reference material, in methyl tert-butyl ether (varied)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 552.2
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in methyl tert-butyl ether (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Bromoacetic acid 400 μg/mL
    Bromochloroacetic acid 400 μg/mL
    Bromdichloroacetic acid 400 μg/mL
    Chloroacetic acid 600 μg/mL
    Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL
    Dibromoacetic acid 200 μg/mL
    Dichloroacetic acid 600 μg/mL
    Tribromoacetic acid 2000 μg/mL
    Trichloroacetic acid 200 μg/mL
    Összes mutatása (9)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-33.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)