Fontos dokumentumok
46967-U
Supelco
EPA 624 Calibration Mix B
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 624
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)