Merck
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
Szinonimák:
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
502.81
Colour Index szám:
14855
EC-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
solid
összetétel
Dye content, 50%
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)