Fontos dokumentumok
29754-U
Carbopack™ B
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Szinonimák:
Carbopack™ B
About This Item
Javasolt termékek
material
glass TD tube
Minőségi szint
termékcsalád
Carbopack™
Jellemzők
fritted
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
külső felület
~100 m2/g
Mátrix
Carbopack™ Graphitized Carbon Black (GCB)
részecskeméret
40/60 mesh
alkalmasság
suitable for (suitable for (For sampling a wide range of VOCs))
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)