Fontos dokumentumok
44078-U
Supelco
Octafluoronaphthalene
0.1 ng/mL in hexane, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 mL
koncentráció
0.1 ng/mL in hexane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Octafluoronaphthalene is classified under the group of volatile organic compounds (VOCs).
Alkalmazás
Octafluoronaphthalene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in commercial samples using gas chromatography (GC) coupled to orthogonal time-of-flight (oa-TOF) mass spectrometry (MS).
It can be utilized as an internal standard for the analysis of polyfunctional thiols in wine samples by GC-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Compatibility of electron ionization and soft ionization methods in gas chromatography/orthogonal time-of-flight mass spectrometry.
Hejazi L, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(14), 2181-2189 (2009)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1185(1), 9-18 (2008-02-09)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at ng L(-1) level has been developed. Mercaptans are selectively retained in a 50mg solid-phase extraction cartridge and derivatization takes place in the same cartridge at room temperature (25 degrees