Fontos dokumentumok
29504-U
SLB®-IL60 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.14 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
H × belső átmérő
20 m × 0.18 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 35 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.