Fontos dokumentumok
28279-U
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
Szinonimák:
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
parameter
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Béta-érték
27
df
5.00 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary non-polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Alkalmazás
- Gas chromatography-mass spectrometry determination of conjugated linoleic acids and cholesterol oxides and their stability in a model system.: This study demonstrates the use of the Equity-5 Capillary GC Column in the analysis of fatty acid esters and cholesterol oxidation products, providing insights into their thermal stability and decomposition pathways (Yen et al., 2010).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?