Merck
2631105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
leírás
Splitless for AutoSystem
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
H × külső átmérő × belső átmérő
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)