Fontos dokumentumok
22470-U
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 2 ea
Related Categories
Általános leírás
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
javasolt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)