Merck
28024-U
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
Jellemzők
ferrule type long
kiszerelés
pkg of 50 ea
belső átmérő
0.8 mm
kompatibilitás
0.53 mm Column I.D.
Általános leírás
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)