Merck
25741
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.20 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
material
fused silica tubing
Minőségi szint
összetétel
methyl (deactivated)
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
5.0 m × 0.20 mm
Általános leírás
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)