Fontos dokumentumok
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga
leírás
needle valve in hub
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 006279
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.63 mm
térfogat
0.25 mL (250 μL)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)