Merck
22467
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
kiszerelés
pkg of 5 ea
belső átmérő
0.4 mm
kompatibilitás
0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole)
Általános leírás
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)