Merck
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
Jellemzők
ferrule type packed column
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
1/4 in.
kompatibilitás
1/4 in. O.D. Column
Általános leírás
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)