Vissza
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
Products
Termékkategória
syringes (9)
Gyártó
Hosszúság (hüvelyk)
Térfogat (ml)
Térfogat (µL)
Tű formája
Csomagméret
Mérőeszköz
Termékek szűrése
Showing 1-9 of 9
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
22273
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22268
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 25 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Több
Árazás megtekintése
22272
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22270-U
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Több
Árazás megtekintése
22271
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22275
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22274
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22276
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22269-U
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle,
volume 50 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.