Fontos dokumentumok
13088-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 10% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
glass column
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Agilent
parameter
60-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Mátrix
80/100 Chromosorb W HP support
mátrix aktív csoport
10% Carbowax 20M phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with Agilent Configuration A
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)