Fontos dokumentumok
11827
Coated GC Packing
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
bottle of 15 g
Minőségi szint
parameter
60-175 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
matrix
80/100 Carbopack C support
mátrix aktív csoport
0.2% Carbowax 1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)