Merck
12804-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
material
stainless steel column
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Agilent
parameter
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
100/120 SUPELCOPORT support
mátrix aktív csoport
20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with Agilent Configuration A
Általános leírás
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)