13682-U
Supelpak™-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250g
Szinonimák:
xad-2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Supelpak™-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250 g
Forma
beads
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 250 g
technika/technikák
LPLC: suitable
NMR: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
alkalmazás(ok)
environmental
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- Supelpak™-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
- Supelpak™-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
- Supelpak™-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
- Used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds by Soxhlet extraction technique
- Adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis
- Used in adsorption chromatography
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)