Fontos dokumentumok
24308
β-DEX™ 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Szinonimák:
β-DEX™ 325, 30M .25MM .25UM
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
leírás
GC capillary column
parameter
30-230 °C temperature
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary chiral
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Kémiai/fizikai ellenállás
- 30 °C to 230 °C
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?