G004409
HPLC Analysis of 2,3-Dihydroxy-3-Phenylpropionic Acid Enantiomers on CHIROBIOTIC R
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] 0.1% ammonia, pH 4.1 with formic acid; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 258 nm
injection: 10 μL
sample: 2,3-dihydroxy-3-phenyl-propionic acid isomers:
(A) racemate A (4.85 and 6.95 min)
(B) racemate B (5.33 and 6.29 min)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)