Merck
20011-U
Supelco
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
Terméknév
Tenax® GR, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Anyagok
stainless steel TD tube
Minőségi szint
leírás
Sealed with TDS³ Storage Container
Jellemzők
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
Mátrix
Tenax GR graphitized porous polymer
alkalmasság
suitable for (extends range of Tenax GR)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Jogi információk
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
összehasonlítható termékek
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)