Merck
12873
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D4815
gyártó/kereskedő neve
Agilent
parameter
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
matrix
80/100 Chromosorb P AW support
mátrix aktív csoport
20% TCEP phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Általános leírás
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Alkalmazás
Aromatics/aliphatics
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)