For Western blotting, guidance on the type of Immobilon membrane to use can be found at: https://www.emdmillipore.com/product/Immobilon-Membranes-Sandwiches-and-Blotting-Filter-Paper,MM_NF-C3117. A 1:1000 dilution of the antibody was used in studies and can serve as a good starting point for optimizing the amount of antibody. Studies have focused on rat liver and mouse spleen, but mouse liver has not been tested.
ZRB2695
Anti-Ferritin Heavy Chain Antibody, clone 1J22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-CHRM4 Antibody, clone 18C7.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, EC:1.16.3.1, FTH1, Ferritin H subunit, Ferritin heavy chain
Méret kiválasztása
70 700,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
70 700,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1J22, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 21.23 kDa
observed mol wt ~20 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... FTH1(2495)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ferritin heavy chain in Rat liver tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ferritin Heavy Chain in Human Liver and Mouse Spleen tissue lysates.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ferritin Heavy Chain in Human liver tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ferritin Heavy Chain in human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-
この抗体を用いて、Western blottingを行う際、メンブレンの種類(PVDF or nitrocellulose)、アプライ量などの注意点を教えてください。また、WBを行うサンプルはマウス肝臓のホモジネートです。ご回答よろしくお願いいたします。
1 answer-
Helpful?
-