N0271
Filter Membrane
Nitrocellulose, Thin-film membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Filter membranes, nitrocellulose, TF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
material
TF membrane
gyártó/kereskedő neve
Millipore HATF04700
Átmérő
47 mm
pórusméret
0.45 μm
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)