ZRB2607
Anti-AKR1C3 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
17-beta-HSD 5, 3-alpha-HSD type II brain, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 5, 3-alpha-HSD type 2, 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase type 2, Aldo-keto reductase family 1 member C3, Chlordecone reductase homolog HAKRb, DD-3, DD3, Dihydrodiol dehydrogenase 3, Dihydrodiol dehydrogenase type I, EC:1.1.1.210, HA1753, PGFS, Prostaglandin F synthase 1, Testosterone 17-beta-dehydrogenase 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1I9, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 36.85 kDa
observed mol wt ~36 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... AKR1C3(8644)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected AKR1C3 in A549 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected AKR1C3 in lysates from HepG2 cells and Human small intestine tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected AKR1C3 in Human small intestine tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected AKR1C3 in one million A549 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected AKR1C3 in HepG2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound AKR1C3 peptide with a KD of 6.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1