UFSC40001
Amicon® Stirred Cell 400mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Szinonimák:
Amicon stirred cell
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Minőségi szint
termékcsalád
Amicon®
gyártó/kereskedő neve
Amicon®
parameter
400 mL process volume
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
18.7 cm (7.4 in.)
szűrőátmérő
76 mm
szűrőfelület
41.8 cm2
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Elv
Kapcsolódás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.