ZRB1971
Anti-MCAM/CD146 Antibody, clone 1C21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Cell surface glycoprotein MUC18;Cell surface glycoprotein P1H12;Melanoma cell adhesion molecule;Melanoma-associated antigen A32;Melanoma-associated antigen MUC18;S-endo 1 endothelial-associated antigen;CD146
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C21, recombinant monoclonal
leírás
1C21 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 71.61 kDa
observed mol wt ~120 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine, monkey, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal cytoplasmic domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MCAM(4162)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MCAM/CD146 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MCAM/CD146 in lysates from Human skin tissue and PC12, and SK-MEL-28 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MCAM/CD146 in Human cerebral cortex tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MCAM/CD146 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected MCAM/CD146 in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MCAM/CD146 with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1