ZRB2075
Anti-GATM/AGAT Antibody, clone 1F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Glycine amidinotransferase, mitochondrial;EC:2.1.4.1;Larginine:glycine amidinotransferase;Transamidinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F4, recombinant monoclonal
leírás
1F4 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 48.46 kDa
observed mol wt ~45 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GATM(2628)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected GATM/AGAT in Rat Kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected GATM/AGAT in Human Kidney and Mouse Kidney tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GATM/AGAT in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GATM/AGAT in human kidney tissues sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound GATM/AGAT peptide with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GATM/AGAT in human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)