ZRB1972
Anti-PSA Antibody, clone 1E10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Prostate-specific antigen;EC:3.4.21.77;PSA;Gamma-seminoprotein; Seminin;Kallikrein-3;P-30 antigen;Semenogelase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E10, recombinant monoclonal
leírás
1E10 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 28.74 kDa
observed mol wt ~32 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KLK3(354)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Human Prostate tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected prostate specific antigen (PSA) in Human Prostate tissue lysate.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound prostate specific antigen (PSA) peptide with a KD of 3.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in human prostate tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in LNCaP cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in one million LNCap cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Human Prostate tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PSA in Human Prostate tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)