Fontos dokumentumok
SAB1305601
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-PDHE1A(S232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
PDHA1, PDHE1-A type I, PHE1A, Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
43296 Da
faj reaktivitás
human
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer232)
Géninformáció
human ... PDHA1(5160)
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
Huadan Xu et al.
International journal of oncology, 57(3), 733-742 (2020-07-25)
The Warburg effect is a unique metabolic feature of the majority of tumor cells and is closely related to chemotherapeutic resistance. Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1) is considered a 'switch' that controls the fate of pyruvate in glucose metabolism. However, to