AP1063
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²³²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer²³² Rabbit pAb
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer232)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (0.25 g/ml)
Immunofluorescence (Please see comments)
Immunoprecipitation (1 g/ml)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
HEK293 cells
Egyéb megjegyzések
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg