ZMS1221
Anti-LAMP2 Antibody, clone H4B4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD107 antigen-like family member B, CD107b, LAMP-2, LGP-96, Lysosome-associated membrane glycoprotein 2, Lysosome-associated membrane protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H4B4, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 44.9 kDa
observed mol wt ~105 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... LAMP2(3920)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected LAMP2 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected LAMP2 in lysate from U937 cells and 1:1,000 dilution in lysate from Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAMP2 in Human liver tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected LAMP2 in one million U937 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)