ZMS1065
Anti-Tau Antibody, clone Tau 12 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Microtubule-associated protein tau;Neurofibrillary tangle protein;Paired helical filament-tau;PHF-tau
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Tau 12, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 78.93 kDa
observed mol wt ~42 to 68 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tau in SH-SY5Y cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution from a representative lot detected Tau in Human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tau in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Tau in one million SH-SY5Y cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tau in SH-SY5Y cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tau in SH-SY5Y cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1