Fontos dokumentumok
Z765554
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.77
Jellemzők
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1010-1520
Általános leírás
This rack enables the use of 50 x 1.5/2.0 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
Jogi információk
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)