Fontos dokumentumok
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
material
foamed PE
Jellemzők
Holds 12 x 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1003-T150
Általános leírás
For use with BenchMixer V2 vortexer
Jogi információk
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.