Fontos dokumentumok
Z763977
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Javasolt termékek
leírás
holds 12 position PCR strips
Jellemzők
CE compliant
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
kiszerelés
pkg of 1 ea
parameter
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
Sz × H × Ma
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
súly
2.2 lb
Általános leírás
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
- 4 x 12 position PCR strips
- 4 x 8 position PCR strips
- 48 x 0.2 mL PCR tubes
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)