Fontos dokumentumok
Z681733
MyFuge™ 12 mini centrifuge
with COMBI-Rotor™ for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V V AC, Schuko plug
Szinonimák:
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Jellemzők
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C1012-E
Benchmark Scientific
parameter
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
technika/technikák
PCR: suitable
centrifugation: suitable
H × Sz × Ma
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Általános leírás
With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Tulajdonságok és előnyök
- Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
- Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
- 100-240 v with EU Schuko style plug
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)