Z742569
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Szinonimák:
Microplate centrifuge, Plate rotor centrifuge
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C2000-E-UK
parameter
2550 rpm
600 × g
technika/technikák
centrifugation: suitable
Sz × Mé × Ma
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
súly
9 lb (4 kg)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)