Fontos dokumentumok
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.22
Jellemzők
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C1008-ROT
parameter
5500 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
Általános leírás
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge