Fontos dokumentumok
Z744262
Wilmad® NMR Benchtop Tube
tube O.D. 5 mm, tube L 8 in., pack of 150
Szinonimák:
NMR tube, spectrometer NMR tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
NB.15
kiszerelés
pack of 150
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-BTNMR-8
cső H
8 in.
cső külső átmérő
5 mm
alkalmasság
suitable for NMR
Általános leírás
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Alkalmazás
NMR
Tulajdonságok és előnyök
Packaging allows for easy tube access and storage
Jogi információk
Wilmad is a registered trademark of SP Industries