Fontos dokumentumok
Z743336
Cryo-Babies® Labels
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Szinonimák:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
UNSPSC kód:
41103032
NACRES:
NB.35
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
kiszerelés
pkg of 1000 roll Labels
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CRY-1000-R
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz
1.28 in. × 0.50 in.
szín
red
Általános leírás
Pre-cut chemically inert vinyl labels withstand boiling water, conventional freezing, and liquid nitrogen storage without peeling or cracking. Labels will accept any marking instrument, and easily peel off backing sheet for application to vial. Size is 1.28 × 0.5 in., fitting precisely around standard cryogenic vials, as well as 1.5 to 2 mL microcentrifuge tubes. Cryo-Babies also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100 °C and dry heat up to 150 °C.
Jogi információk
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)