Fontos dokumentumok
Z743333
Cryo-Babies® Labels
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Szinonimák:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
UNSPSC kód:
41103032
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1000 roll Labels
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CRY-1000-B
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz
1.28 in. × 0.50 in.
szín
blue
Jogi információk
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)