Fontos dokumentumok
Z734098
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-25 digital disperser, 10 mm, 10/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
material
polycarbonate
Jellemzők
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
kiszerelés
case of 12
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
IKA 3452200
Átmérő
10 mm
Egyéb megjegyzések
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)