Fontos dokumentumok
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Szinonimák:
A-2-MTP Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427700005
parameter
4,680 max. RCF (2,204 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)