Fontos dokumentumok
Z722804
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
Jellemzők
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1418
parameter
3,305 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)