Fontos dokumentumok
Z720836
Nunclon® Δ Multidishes
24 wells, flat bottom
Szinonimák:
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
maximum térfogat:
1 mL
méret:
24 wells
külső felület:
1.9 cm2
lyuk maximum térfogat:
1 μm
hasznos térfogat:
1 mL
sterilitás:
sterile; γ-irradiated
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 85 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 142485
maximum térfogat
1 mL
méret
24 wells
külső felület
1.9 cm2
lyuk maximum térfogat
1 μm
hasznos térfogat
1 mL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
Jogi információk
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)